Läs mer
Dibutyldietyltin, TRC
Produktkod. 30135088
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135088 1 g
30012595 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135088 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4294551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20525-62-6
Molekylformel C12 H28 Sn
Molekylvikt (g/mol) 291.06
Synonym Dibutyldiethylstannane, Diethyldibutyltin
IUPAC-namn dibutyl(dietyl)stannane
LEDER CCCC[Sn](CC)(CC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibutyldiethyltin
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/2C4H9.2C2H5.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H2,2H3;
Formel vikt 292.1213