Läs mer
Dibutyltin diacetate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 32238677
Change view
Kvantitet:
10 kg
Produktkod. Kvantitet
32238677 10 kg
1 options
Produktkod. 32238677 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8203869010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibutyltin diacetate
CAS 1067-33-0
Kokområde 142°C to 145°C/13 hPa
Smältpunkt 12°C
Densitet 1.30 g/cm³ at 20°C
Flampunkt 150.5°C (Pensky-Martens closed cup)
Molekylformel (CH3CH2CH2CH2)2Sn(OOCCH3)2
Kvantitet 10 kg
Synonym Dibutyltin diacetate, Diacetoxydibutylstannane, Diacetoxydibutyltin, Dibutyltin diacetate
Molekylvikt (g/mol) 351.03
Kvalitet Not Available