Läs mer
Dibutyltin Diacetate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibutyltin Diacetate |
| CAS | 1067-33-0 |
| Smältpunkt | 12°C |
| Densitet | 1.30 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 142°C to 145°C/13 hPa |
| Molekylformel | (CH3CH2CH2CH2)2Sn(OOCCH3)2 |
| MDL-nummer | MFCD00008697 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | Dibutyltin diacetate, Diacetoxydibutylstannane, Diacetoxydibutyltin, Dibutyltin diacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.03 |
| Visa mer |