Läs mer
Dibutyltin Dichloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 683-18-1 |
| Smältpunkt | 37°C to 38°C |
| Densitet | 1.4 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 148°C/16 hPa |
| Molekylformel | (CH3CH2CH2CH2)2SnCl2 |
| MDL-nummer | MFCD00000518 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Dibutyltin dichloride, Dibutyldichlorostannane, Dibutyldichlorotin, Dibutyltin dichloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.84 |
| Kvalitet | Research |