Läs mer
Dibutyltin Dilaurate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibutyltin Dilaurate |
| CAS | 77-58-7 |
| Smältpunkt | 25°C to 27°C |
| Densitet | 1.05 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | >250°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00008963 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | Dibutyltin dilaurate, Dibutylbis(lauroyloxy)stannane, Dibutyl bis(lauroyloxy)tin, Dibutyltin dilaurate |
| Molekylvikt (g/mol) | 631.56 |
| Kvalitet | Research |