Läs mer
Dibutyltendilaurat, TRC
Produktkod. 30369882
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30369882 2.5 g
1 options
Produktkod. 30369882 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4295732.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibutyltin Dilaurate
CAS 77-58-7
Molekylformel C32 H64 O4 Sn
Kvantitet 2.5 g
Synonym Dibutyltin dilaurate (6CI), Stannane, dibutylbis(lauroyloxy)- (8CI), Stannane, dibutylbis[(1-oxododecyl)oxy]- (9CI), Tin, dibutylbis(lauroyloxy)- (7CI), Lauric acid, dibutylstannylene deriv. (8CI), A 201, ADK Stab BT 11, Addocat 201, Addocat 210, Advastab T 12P, BL 42A, BNT-CAT 425, BT 11, BT 18, BXX 3778, Baerostab DBTL/C, Butynorate, C 101, C 101 (stabilizer), CAT 11, CAT 11 (catalyst), CM-A, CP, CP (catalyst), Cata-Chek 820, Cotin 200, D 22, D 7103, D 80, D 80 (catalyst), DBTD, DBTDL, DBTL, DBTL-KS 1260, DC 176, DOD-D 82727, DXR 81, DY 12, DY 28, Dabco T 12, Dabco T 12N, Dabco T 12SL, Davainex, Desmorapid Z, Di-n-butyltin dilaurate, Dibutylbis(1-oxododecyloxy)stannane, Dibutylbis(laurato)tin, Dibutylbis(lauroyloxy)tin, Dibutylstannylene dilaurate, Dibutyltin didodecanoate, Dibutyltin n-dodecanoate, Dow Corning 176, Embilizer L 101, Fascat 4202, Foamate S 9, Fomrez SUL 4, Gleck TL, HG 0111, JF-NS-C 010, Jeffcat T 12, K 1 Type A, KS 120, KS 1260, KS 20, Keverkat DBTL 162, Kosmos 19, L 101, LL 101, Lankromark LT 173, Liocat 118, Liocat 119, Mark 1038, Mark BT 1, Mark BT 11, Mark BT 18, Mark DBTL, Meister ZL 4401, Metacure T 12, Metatin 712, Metatin K 712, NSC 2607, Neostann U 100, Niax T 12, Nitto 8501, Octaflow BT 71, Ongrostab BLTM, Reatinor 932, Reaxis C 218, SCAT 1, SCAT 1W, SD-L 101, SM 2014C, SUL 4, Stabilizer D 22, Stanclere DBTL, Stanclere TL, Stann BL, Stann SB 430A, Stavinor 1200SN, T 12, TK 218, TL 10, TL 10 (catalyst), TL 100, TL 1000, TL 1000 (catalyst), TMV 186, TN 12, TN 12 (catalyst), TVS Tin Lau, TVS-TL 700, TVS-TL 800, Tegokat 218, Thermolite T 12, Thorcat 401, Tin dibutyl dilaurate, TinStab BL 277, Tinostat, U 100, U 12, YL 101, YL 101 (catalyst), Yoke T 12, ZT 101, ZT 102, Dodecanoic acid, 1,1'-(dibutylstannylene) ester
InChI formel InChI=1S/2C12H24O2.2C4H9.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;2*1-3-4-2;/h2*2-11H2,1H3,(H,13,14);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)O[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
IUPAC-namn [dibutyl(dodekanoyloxi)stannyl] dodekanoat
Molekylvikt (g/mol) 631.5582
Formel vikt 632.3827