Läs mer
Dibutyltin Dimethoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibutyltin Dimethoxide |
| CAS | 1067-55-6 |
| Molekylformel | C10H24O2Sn |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C4H9.2CH3O.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3;/q;;2*-1;+2 |
| LEDER | CCCC[Sn](CCCC)(OC)OC |
| IUPAC-namn | dibutyl(dimethoxy)stannane |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.01 |
| Formel vikt | 296.0798 |