Läs mer
Dibutyltenn(IV)oxid, TRC
Produktkod. 30179753
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30179753 10 g
1 options
Produktkod. 30179753 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42956010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibutyltin-oxide
CAS 818-08-6
Molekylformel C8 H18 O Sn
Kvantitet 10 g
Synonym Dibutyltin oxide (6CI), Dibutyloxostannane, Axion CS 2455, Cotin 100, Di-n-butyltin oxide, Di-n-butyltin(II) oxide, Dibutyloxotin, Dibutylstannane oxide, Eurecat 9555, Eurecat 9560, FC 4201, Fascat 4201, Fomrez SUL 11A, Fomrez SUL 11B, Fomrez SUL 11C, MSCAT 01, MSCAT 02, NSC 28130, Neostann U 300, Stann BO, Tegokat 248, Tin dibutyl oxide, U 300, ZT 4201
InChI formel InChI=1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;;
LEDER CCCC[Sn](=O)CCCC
IUPAC-namn dibutyl(oxo)tin
Molekylvikt (g/mol) 248.94
Formel vikt 250.038