Läs mer
Dibutyltin Oxide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15894131
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15894131 5 g 5g
15804141 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15894131 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8035390005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 818-08-6
Specifikationer
Densitet 1.5 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt >300°C (decomposes)
Molekylformel (CH3CH2CH2CH2)2SnO
MDL-nummer MFCD00001992
Kvantitet 5 g
Synonym Dibutyltin oxide, Dibutyloxostannane, Dibutyltin oxide
Molekylvikt (g/mol) 248.94