Läs mer
Dibutyltin oxide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 32237696
Change view
Kvantitet:
25 kg
Produktkod. Kvantitet
32237696 25 kg
1 options
Produktkod. 32237696 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8035399025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibutyltin oxide
CAS 818-08-6
Densitet 1.5 g/cm³ at 20°C
Kokpunkt >300°C (decomposes)
Molekylformel (CH3CH2CH2CH2)2SnO
Kvantitet 25 kg
Synonym Dibutyltin oxide, Dibutyloxostannane, Dibutyltin oxide
Molekylvikt (g/mol) 248.94
Kvalitet Not Available