Läs mer
Dicamba-5-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323260
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30323260 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30323260 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA12260500AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicamba-5-hydroxy
CAS 7600-50-2
Analyt- eller komponentnamn Dicamba-5-hydroxy
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H6 Cl2 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym o-Anisic acid, 3,6-dichloro-5-hydroxy- (8CI), 3,6-Dichloro-5-hydroxy-o-anisic acid, 5-Hydroxy-3,6-dichloro-o-anisic acid, 5-Hydroxydicamba, Benzoic acid, 2,5-dichloro-3-hydroxy-6-methoxy-
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl2O4/c1-14-7-3(9)2-4(11)6(10)5(7)8(12)13/h2,11H,1H3,(H,12,13)
Lösningstyp Single Solution
LEDER COc1c(Cl)cc(O)c(Cl)c1C(=O)O
IUPAC-namn 2,5-dichloro-3-hydroxy-6-methoxybenzoic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 237.04
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 235.9643 g/mol