missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dicamba-desmethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Dichlorosalicylic acid |
| CAS | 3401-80-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,6-Dichlorosalicylic acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H4 Cl2 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O3/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1c(O)c(Cl)ccc1Cl |
| IUPAC-namn | 3,6-dichloro-2-hydroxybenzoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?