Läs mer
Dikarbonyl(2,4-pentandionato)iridium(I), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15431537
Change view
Kvantitet:
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431537 0.5 g 0.5g
1 options
Produktkod. 15431537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039411.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
CAS: 14023-80-4 | C7H7IrO4 | 347.35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)iridium(I)
CAS 14023-80-4
Molekylformel C7H7IrO4
MDL-nummer MFCD00049135
Kvantitet 0.5 g
UN-nummer UN3466
Synonym acetylacetonato dicarbonyliridium i, dicarbonyl 2,4-pentanedionato iridium
InChI-nyckel DFIAYCFHPDOZLK-FGSKAQBVSA-M
LEDER [Ir+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O
IUPAC-namn kolmonoxid; (E)-4-hydroxipent-3-en-2-on; iridium
Molekylvikt (g/mol) 347.35
PubChem CID 71311471
Formel vikt 347.35
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.