Läs mer
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I), 97%
Produktkod. 11480221
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480221 250 mg 250mg
11343698 1 g 1g
11353698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480221 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039295.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14874-82-9 | C7H7O4Rh | 258.03 g/mol
(Acetylacetonato)dikarbonylrhodium(I) används i in situ-bildning av en golvlöslig hydroformyleringskatalysator av intresse inom molekylär ingenjörskonst. Det används också som en katalysator för olika karbonyleringsreaktioner, silylkarbocykliseringar, konjugattillsatser till eoner, karbamoylstannation och reduktion av aromatiska nitroföreningar. Det används också i hydroformyleringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14874-82-9
Molekylformel C7H7O4Rh
Molekylvikt (g/mol) 258.03
MDL-nummer MFCD00009884
InChI-nyckel BZCAWKOPWNIDOC-FGSKAQBVSA-M
Synonym (Acetylacetonato)dicarbonylrhodium(I), Acetylacetonatorhodium(I) dicarbonyl
IUPAC-namn λ¹-rhodium(1+)bis(metanidylidyneoxidanium)(2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat
LEDER [Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicarbonyl(2, 4-pentanedionato)rhodium(I)
Smältpunkt 144°C to 147° (sublimation)
Färg Klart
Analysprocentintervall 99%
Odör Odorless
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Soluble in acetone
Formel vikt 258.04
Fysisk form Kristallin
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH044-Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.