Läs mer
Dikarbonylacetylacetonato-rhodium(I), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10477402 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10477402 500 mg Glasflaska 500mg
10167083 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10477402 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 363955000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14874-82-9 | C7H7O4Rh | 258.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14874-82-9
Molekylformel C7H7O4Rh
Molekylvikt (g/mol) 258.03
MDL-nummer MFCD00009884
InChI-nyckel BZCAWKOPWNIDOC-FGSKAQBVSA-M
IUPAC-namn λ¹-rhodium(1+)bis(metanidylidyneoxidanium)(2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat
LEDER [Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Kemiskt namn eller material Dicarbonylacetylacetonato rhodium(I)
Smältpunkt 154.0°C to 156.0°C
Färg Grön-röd
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 258.04
Fysisk form Flakes or Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dicarbonylacetylacetonato rhodium(I)
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Consigli di prudenza
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.