Läs mer
Dikarbonylbis(cyklopentadienyl) titan(II), 98 %
Produktkod. 11374467
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374467 0.5 g 0.5g
11384467 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039571.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
CAS: 12129-51-0 | C12H12O2Ti | 236,09 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12129-51-0
Molekylformel C12H12O2Ti
Molekylvikt (g/mol) 236.09
MDL-nummer MFCD00143762
InChI-nyckel AGUCYLATRKJGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicarbonylbis cyclopentadienyl titanium ii, acmc-1bra9, bis oxomethylidene titanium;cyclopenta-1,3-diene
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicarbonylbis(cyclopentadienyl)titanium(II)
Smältpunkt 90°C (decomposition)
Kokpunkt 60°C (0.001 mmHg)(sublimation)
Kvantitet 0.5 g
UN-nummer UN3466
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 234.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.