Läs mer
Dichlobenil, LoGiCal
Produktkod. 30457401
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457401 10 mg
1 options
Produktkod. 30457401 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR2570.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlobenil
CAS 1194-65-6
Analyt- eller komponentnamn Dichlobenil
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H3 Cl2 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzonitrile, 2,6-dichloro-, 2,6-Dichlorobenzonitrile, 2,6-Dichlorocyanobenzene, Casoron, Casoron 133, Casoron 4G, Casoron G, DBN, DBN (pesticide), Dichlobenil, H 133, NSC 521490, Nia 5996, Niagara 5996, Surfassol
InChI formel InChI=1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Clc1cccc(Cl)c1C#N
IUPAC-namn 2,6-diklorobenzonitril
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 172.01
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 170,9643 g/mol