missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dichloramine B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloramine B |
| CAS | 473-29-0 |
| Molekylformel | C6H5Cl2NO2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2NO2S/c7-9(8)12(10,11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| LEDER | ClN(Cl)S(=O)(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N,N-dichlorobenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.08 |
| Formel vikt | 224.9418 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?