Läs mer
Thermo Scientific™ Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol (DRBC) (ISO ) Agarbas (uttorkad)
Produktkod. 13265929
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13265929 500 g 500g
1 options
Produktkod. 13265929 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM1148B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00 SEK
    2503.21 SEK / 500g
    Save 171.79 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Isolera och räkna upp jäst och mögel associerade med matförstöring med DRBC-medium samtidigt som du hämmar icke-målbakterier.
Isolera och räkna upp jäst och mögel i samband med matförstöring med Thermo Scientific™ Oxoid™ Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol (DRBC) (ISO ) Agarbas samtidigt som den fästs vid ISO 21527-1: 2008. Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol (DRBC) (ISO ) Agar är speciellt utformad för att undertrycka tillväxten av spridande mögel och bakterier samtidigt som den stödjer tillväxten av arter som inte kan isoleras på Rose Bengal Chloramphenicol Agar eller Acidified Potato Dextrose Agar.
Använd Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol (DRBC) agarbas för selektiv isolering och räkning av livsduglig jäst och mögel i livsmedel med en vattenaktivitet över 0,95 aW.
  • Håller sig till ISO 21527-1: 2008 års standarder.
  • Selektiv för livskraftig jäst och mögel i livsmedelsprover.
DRBC (ISO ) är en modifiering av det ursprungliga Rose-Bengal Chloramphenicol Medium 1 och skiljer sig eftersom Rose-Bengal-innehållet har optimerats genom att tillsätta Dichloran och genom att ändra pH till 5,6.
Införandet av kloramfenikol i detta medium undertrycker bakterietillväxt, vilket gör att mögel och jästsvampar kan växa. Hämningen av spridande mögelsvampar och begränsningen av deras kolonistorlek resulterar i förbättrad uppräkning och upptäckt. Det reducerade pH-värdet för DRBC (ISO ) Agar ökar hämningen av jästsvampar av rosen-bengalen.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 10 °C till 30 °C
Beskrivning Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol (DRBC) (ISO ) Agarbas (uttorkad)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g