Läs mer
Dichlorisone acetate, MedChemExpress
Beskrivning
Dichlorisone acetate is a synthetic glucocorticoid corticosteroid used as an anti-inflammatory agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichlorisone acetate |
| CAS | 79-61-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H28Cl2O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 4.35 mg/mL (9.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | C[C@@]12[C@](C(COC(C)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](Cl)C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 455.37 |
| Formel vikt | 455.37 |
| Visa mer |