Läs mer
Dichlorisone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichlorisone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26Cl2O4/c1-18-7-5-13(25)9-12(18)3-4-15-14-6-8-20(27,17(26)11-24)19(14,2)10-16(22)21(15,18)23/h5,7,9,14-16,24,27H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16?,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 412.1208 |