Läs mer
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II), Pd 36.7%
Produktkod. 11395988
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11395988 1 g 1g
11385988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010493.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12107-56-1 | C8H12Cl2Pd | 285.50 g/mol
Dikloro(1,5-cyklooktadien)palladium(II) används som katalysator för CC-bindning och CN-bildning, används vid Heck-koppling av alkyner med alkener, Suzuki-korskoppling av arylbromider, allylisk substitution av oximer med allylacetat och metoxikarbonylering av jodbensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12107-56-1
Molekylformel C8H12Cl2Pd
Molekylvikt (g/mol) 285.50
MDL-nummer MFCD00012412
InChI-nyckel RRHPTXZOMDSKRS-PHFPKPIQSA-L
Synonym dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii, cycloocta-1,5-diene dichloropalladium, 1,5-cyclooctadienepalladium ii dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; palladium 2+ ; dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium, palladium, dichloro 1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene palladium, palladium, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii ,, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii 1g
PubChem CID 6436380
IUPAC-namn (lZ,5Z)-cyklookta-1,5-dien; palladium(2+); diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane
Formel vikt 285.49
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 36.7%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.