Läs mer
Diklor(1,5-cyklooktadien)platina(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10540934 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10540934 250 mg Glasflaska 250mg
10212332 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10540934 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 363612500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12080-32-9 | C8H12Cl2Pt | 374.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12080-32-9
Molekylformel C8H12Cl2Pt
Molekylvikt (g/mol) 374.17
MDL-nummer MFCD00012413
InChI-nyckel VVAOPCKKNIUEEU-PHFPKPIQSA-L
Synonym dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii, 1,5-cyclooctadienedichloroplatinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum, platinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; platinum 2+ ; dichloride, platinum, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, 1,5-cyclooctadieneplatinum ii dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii 250mg, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene platinum, platinum 2+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-dichloride
PubChem CID 6436378
IUPAC-namn (lZ,5Z)-cyklookta-1,5-dien; platina(2+); diklorid
LEDER Cl[Pt]Cl.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloro(1, 5-cyclooctadiene)platinum(II)
Smältpunkt 285.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (ex Pt)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vikt 374.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.