Läs mer
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
Produktkod. 11305998
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11305998 1 g 1g
11315998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11305998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010494.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50982-12-2 | C8H12Cl2Ru | 280.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50982-12-2
Molekylformel C8H12Cl2Ru
Molekylvikt (g/mol) 280.15
MDL-nummer MFCD00171304
InChI-nyckel DMRVBCXRFYZCPR-PHFPKPIQSA-L
Synonym dichloro cycloocta-1,5-diene ruthenium ii, dichloro 1,5-cyclooctadiene ruthenium ii, 1,5-cyclooctadiene, z,z-; dichlororuthenium
PubChem CID 91884784
IUPAC-namn (5Z)-cyklookta-1,5-dien;diklorutenium
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ru++].C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II)
Namnnotering Polymer
Smältpunkt 200°C (decomposition)
Färg Brun till svart
Kvantitet 1 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.