Läs mer
Dikloro[bis(1,2-difenylfosfin)etan]nickel(II), 98 %
Produktkod. 11371469
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371469 2 g 2g
11361469 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371469 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013932.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 14647-23-5 | C26H24Cl2NiP2 | 528,02 g/mol
Dikloro[bis(1,2-difenylfosfino)etan]nickel(II) är en reaktant involverad i Kumada-katalysatoröverföringspolykondensation, oxidation av karboanylfosfinligander, syntes av nickel-järnditiolathydrider, Ullmann-reaktioner - homokopplingsreaktioner av alkoholer för samformning av hydro-katalysatorer, kvartära kolcentra, katalysator för intramolekylär aerob oxidativ aminering av alkener av Wacker-typ.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14647-23-5
Molekylformel C26H24Cl2NiP2
Molekylvikt (g/mol) 528.02
MDL-nummer MFCD00013313
InChI-nyckel XXECWTBMGGXMKP-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,2-bis diphenylphosphino ethane nickel ii chloride
PubChem CID 131664338
IUPAC-namn nickel(2+) [2-(difenylfosfaniumyl)etyl]difenylfosfaniumdiklorid
LEDER Cl[Ni]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloro[bis(1,2-diphenylphosphino)ethane]nickel(II)
Smältpunkt 263 °C till 265 °C
Färg Brun till Orange-röd
Kvantitet 2 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 528.02
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.