Läs mer
Dikloro[bis(1,3-difenylfosfino)propan]nickel(II)
Produktkod. 11317238
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317238 2 g 2g
11307238 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030167.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 15629-92-2 | C27H26Cl2NiP2 | 542,04 g/mol
Dikloro[bis(1,3-difenylfosfino)propan]nickel(II) används som en effektiv katalysator för Kumada-koppling och Suzuki-reaktioner. Det katalyserar också andra reaktioner för att omvandla enoletrar, ditioacetaler och vinylsulfider till olefiner. Vidare används den som en katalysator för framställning av block-sampolytiofener och fast tillståndsmetatespolykondensation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15629-92-2
Molekylformel C27H26Cl2NiP2
Molekylvikt (g/mol) 542.04
MDL-nummer MFCD00015318
InChI-nyckel REQVOKPBMSCTNI-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane nickel(II) chloride
PubChem CID 131675641
IUPAC-namn 3-difenylfosfanylpropyl(difenyl)fosfan;nickel;dihydroklorid
LEDER Cl[Ni++]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II)
Smältpunkt 213 °C (dekomposition)
Kvantitet 2 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 542.03
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.