Läs mer
Dikloro[bis(1,3-difenylfosfino)propan]palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11411450
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11411450 1 g 1g
15487625 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11411450 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26897.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 59831-02-6 | Molekylformel: C27H26Cl2P2Pd | Molekylvikt: 589,77 g/mol
(1,3-Bis(difenylfosfin) propan)palladium(II)klorid, används allmänt som en använd preparation av palladium för korskopplingsprotokoll i organisk syntes. Det är också en användbar organometallisk kemisk katalysator. Det används också som en viktig råvara och mellanprodukt i organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen. Det används också i kopplingsreaktioner.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Ansökningar
(1,3-bis(difenylfosfino)propan)palladium(II)klorid, används överallt som en använd beredning av palladium för korskopplingsprotokoll i organisk syntes. Det är också en användbar organometallisk kemisk katalysator. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också i kopplingsreaktioner.
Löslighet Löslig i diklormetan
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel. Luftkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59831-02-6
Molekylformel C27H26Cl2P2Pd
Molekylvikt (g/mol) 589.77
MDL-nummer MFCD03844773
InChI-nyckel LDFBXJODFADZBN-UHFFFAOYSA-L
Synonym [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloropalladium(II)
PubChem CID 131664225
IUPAC-namn 3-difenylfosfanylpropyl(difenyl)fosfan; palladium(2+);dihydroklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pd++].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]palladium(II)
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i dikloretan.
Formel vikt 589.77
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.