Läs mer
Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7029437
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487625 250 mg 250mg
11411450 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487625 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26897.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
(1,3-bis(difenylfosfino)propan)palladium(II)klorid, används överallt som en använd beredning av palladium för korskopplingsprotokoll i organisk syntes. Det är också en användbar organometallisk kemisk katalysator. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också i kopplingsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
(1,3-Bis(diphenylphosphino)propane)palladium(II) chloride, used ubiquitously as a employed preparation of palladium for cross-coupling protocols in organic synthesis. It is also a useful organo-metallic chemical catalyst. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used in coupling reactions.
Solubility
Soluble in dichloromethane.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away strong oxidizing agents. Air Sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59831-02-6
Molekylformel C27H26Cl2P2Pd
Molekylvikt (g/mol) 589.77
MDL-nummer MFCD03844773
InChI-nyckel LDFBXJODFADZBN-UHFFFAOYSA-L
Synonym [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloropalladium(II)
PubChem CID 131664225
IUPAC-namn 3-diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphane;palladium(2+);dihydrochloride
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pd++].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]palladium(II)
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane.
Formel vikt 589.77
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.