Läs mer
Dikloro[bis(1,4-difenylfosfin)butan] palladium(II), Pd 17,6 %
Produktkod. 15446655
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446655 5 g 5g
15436655 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446655 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044971.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 29964-62-3 | C28H28Cl2P2Pd | 603,80 g/mol
Dikloro[bis(1,4-difenylfosfino)butan]palladium(II) används för katalys av styrenkarbonylering, koppling av alkyl Grignard-reagens med organiska halogenider, selektiv monoalkylering av organiska polyhalider och modifiering av dihalovinyldelen av syntetiska pyretrotroider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29964-62-3
Molekylformel C28H28Cl2P2Pd
Molekylvikt (g/mol) 603.80
MDL-nummer MFCD02093437
InChI-nyckel JQXJBXVWVPVTOO-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,4-bis diphenylphosphino butane-palladium ii chloride, 1,4-butylenebis diphenylphosphine palladium dichloride, pdcl2 dppb, 1,4-bis diphenylphosphino butane palladium ii dichloride, palladium ii chloride-1,4-bis diphenylphosphine butane, dichloro bis 1,4-diphenylphosphino butane palladium ii, palladium ii chloride 1,4-bis diphenylphosphino butane complex, dichloro 1,4-bis diphenylphosphino butane palladium ii, pd dppb cl2, acmc-209sk1
PubChem CID 10974057
IUPAC-namn diklorpalladium;4-difenylfosfanylbutyl(difenyl)fosfan
LEDER Cl[Pd]Cl.C(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloro[bis (1,4-diphenylphosphino)butane]palladium (II)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i etanol, bensen och eteriska lösningsmedel.
Formel vikt 603.8
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 17.6%
Fysisk form Klumpar
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.