Läs mer
Dikloro[bis(dicyklohexylfosfino)propan]palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15467305
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15467305 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15467305 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046780.03
 Begränsad artikel
CAS: 1041005-52-0 | C27H52Cl2P2Pd+2 | 615.981 g/mol
Dikloro[bis(dicyklohexylfosfino)propan]palladium(II) används som katalysator i kopplingsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloro[bis(dicyclohexylphosphino)propane]palladium(II)
CAS 1041005-52-0
Färg Vitt
Molekylformel C27H52Cl2P2Pd+2
MDL-nummer MFCD14155689
Kvantitet 1 g
Synonym dichloro bis dicyclohexylphosphino propane palladium ii, pdcl2 dcypp, bis dicyclohexylphosphino propane dibromopalladium ii
Löslighetsinformation Lätt löslig i diklormetan och kloroform.
InChI-nyckel JLEVAMQVDDHWOI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCC(CC1)[PH+](CCC[PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4.Cl[Pd]Cl
IUPAC-namn dikloropalladium; dicyklohexyl(3-dicyklohexylfosfaniumylpropyl)fosfanium
Molekylvikt (g/mol) 615.981
PubChem CID 58567957
Formel vikt 613.97
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.