Läs mer
Dikloro[bis(difenylfosfinofenyl)eter]palladium(II), Pd 13% min
Produktkod. 15476655
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15476655 1 g 1g
15486655 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476655 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044977.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 205319-06-8 | C36H28Cl2OP2Pd | 715,89 g/mol
Dikloro[bis(difenylfosfinofenyl)eter]palladium(II) används som en katalysator för korskopplingsreaktion av 2-brom-1,3-diener för att framställa hög stereoselektivitet av konjugerade Z,E-diener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 205319-06-8
Molekylformel C36H28Cl2OP2Pd
Molekylvikt (g/mol) 715.89
MDL-nummer MFCD09953446
InChI-nyckel QZIOEBWDZNUTLZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichloro bis diphenylphosphinophenyl ether palladium ii, dichloro bis 2-diphenylphosphino phenyl ether palladium ii, bis diphenylphosphinophenyl ether palladium ii dichloride, dichloro bis diphenylphosphinophenyl ether palladium ii , pd, oxydi 2,1-phenylene bis diphenylphosphane-dichloropalladium 1/1, palladium chloride; 2-2-diphenylphosphanyl phenoxy phenyl diphenylphosphane
PubChem CID 11377567
IUPAC-namn diklorpalladium;[2-(2-difenylfosfanylfenoxi)fenyl]-difenylfosfan
LEDER Cl[Pd++]Cl.O(C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Dichloro[bis (diphenylphosphinophenyl)ether]palladium (II)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 715.88
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 14.8%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.