Läs mer
Dichloro-BPF, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloro-BPF |
| CAS | 2056284-95-6 |
| Molekylformel | C13H10Cl2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,6-Dichloro-4-(4-hydroxybenzyl)phenol, 2,6-Dichloro Bisphenol F |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10Cl2O2/c14-11-6-9(7-12(15)13(11)17)5-8-1-3-10(16)4-2-8/h1-4,6-7,16-17H,5H2 |
| LEDER | Oc1ccc(Cc2cc(Cl)c(O)c(Cl)c2)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.12 |
| Formel vikt | 268.0058 |