Läs mer
Dichloro(chloromethyl)methylsilane, 95%
Produktkod. 11905841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11905841 25 g Glasflaska 25g
11915841 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11905841 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 313370250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1558-33-4 | C2H5Cl3Si | 163.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1558-33-4
Molekylformel C2H5Cl3Si
Molekylvikt (g/mol) 163.51
InChI-nyckel JAYBZWYBCUJLNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloro chloromethyl methylsilane, silane, dichloro chloromethyl methyl, ch3sicl2 ch2cl, chloromethyl methyldichlorosilane, chloromethylmethyldichlorosilane, unii-9p7n047n2s, chloromethyl dichloro methylsilane, dichloro chloromethyl methyl silane, silane cmm1, chloromethyldichloro methyl silane
PubChem CID 73788
IUPAC-namn diklor-(klormetyl)-metylsilan
LEDER C[Si](CCl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloro(chloromethyl)methylsilane
Färg Färglös till halm
Densitet 1.2600g/mL, 1.26
Kokpunkt 121.0°C to 122.0°C
Flampunkt 35°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCH2Si(Cl2)CH3
Brytningsindex 1.4480 to 1.4510
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 163.51
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.