Läs mer
Dichloro(diethylamino)phosphine, 97%
Produktkod. 11485690
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485690 5 g 5g
11495690 25 g 25g
11405700 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485690 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25934.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1069-08-5 | C4H10Cl2NP | 174.005 g/mol
Diklor(dietylamino)fosfin används som reagens för framställning av dietylaminofosfin-metallkomplex och det är ett kritiskt utgångsmaterial vid framställning av olika fosfiner, fosforamiditer& fosfitylering av alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Dichloro(diethylamino)phosphine is used as a reagent for the preparation of diethylaminophosphine-metal complexes and it is a critical starting material in the preparation of various phosphines, phosphoramidites & the phosphitylation of alcohols.
Solubility
Reacts violently in water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from oxidizing agents, bases, active metals, water/ moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1069-08-5
Molekylformel C4H10Cl2NP
Molekylvikt (g/mol) 174.005
MDL-nummer MFCD00013614
InChI-nyckel BPEMCEULJQTJMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylphosphoramidous dichloride, dichloro diethylamino phosphine, diethylaminodichlorophosphine, et2npcl2, acmc-2098mq, diethylamido dichlorophosphite, diethylamino dichlorophosphine, dichloro diethylamido phosphine, dichlorophosphanyl diethylamine, dichlorophosphorous diethylamide
PubChem CID 2733289
IUPAC-namn N-dichlorophosphanyl-N-ethylethanamine
LEDER CCN(CC)P(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloro(diethylamino)phosphine
Densitet 1.196
Kokpunkt 179°C
Flampunkt 83°C (181°F)
Odör Irritating
Linjär formel (CH3CH2)2NPCl2
Brytningsindex 1.497
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts violently in water.
Formel vikt 174.01
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.