Läs mer
Dichloro(dimethylamino)phosphine, 98%
Produktkod. 11367459
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367459 25 g 25g
11357459 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367459 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27856.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 683-85-2 | C2H6Cl2NP | 145.951 g/mol
Dimetylfosforamiddiklorid (N,N-dimetylamidodiklorfosfit) kan användas i syntesen av följande N,N-dimetylamidotetraklorfosforan, O-propylklorformimino-N,N-dimetylamidoklorfosfat, bisarylsulfonyldiazadifosfetidiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dimetylfosforamiddiklorid (N,N-dimetylamidodiklorfosfit) kan användas i syntesen av följande N,N-dimetylamidotetraklorfosforan, O-propylkloroformimino-N,N-dimetylamidoklorfosfat, bisarylsulfonyldiazadifosfetidiner.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 683-85-2
Molekylformel C2H6Cl2NP
Molekylvikt (g/mol) 145.951
MDL-nummer MFCD00013613
InChI-nyckel XPWWDZRSNFSLRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylphosphoramidous dichloride, dichloro dimethylamino phosphine, phosphoramidous dichloride, dimethyl, dimethylamino dichlorophosphine, dimethylphosphoramidousdichloride, me2npcl2, dimethylaminodichlorphosphine, dimethylaminodichlorophosphine, ch3 2npcl2, dichlorophosphanyl dimethylamine
PubChem CID 136483
IUPAC-namn N-diklorfosfanyl-N-metylmetanamin
LEDER CN(C)P(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloro(dimethylamino)phosphine
Densitet 1.271
Kokpunkt 150°C
Flampunkt −23°C (−9°F)
Linjär formel (CH3)2NPCl2
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2924
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 145.96
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.