Läs mer
Dikloro(etylendiamin)palladium(II), Pd 44,8 %
Produktkod. 11335998
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335998 1 g 1g
11325998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11335998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010496.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15020-99-2 | C2H8Cl2N2Pd | 237,42 g/mol
Katalysator för CC-kopplingsreaktioner som Sonogashira-koppling. Bildande av värd-gästkomplex. Syntes av självmonterande metallacalix[n]arener av blandad metall, blandad pyrimidin; ring-i-ring-komplex; bindning av metall med glykosfosfater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15020-99-2
Molekylformel C2H8Cl2N2Pd
Molekylvikt (g/mol) 237.42
MDL-nummer MFCD00044991
InChI-nyckel CAYKJANQVKIYPJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichloro 1,2-diaminoethane palladium, dichloro ethylenediamine palladium ii, dichloro 1,2-diaminoethane ;palladium, dichloro ethylenediamine palladate ii, ethylenediamine palladium ii chloride, ethylenediamine; palladium chloride, palladium ii chloride ethylenediamine complex, dichloro ethylenediamine palladium ii , pd
PubChem CID 11139157
LEDER Cl[Pd]Cl.NCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Very low solubility in water.
IUPAC-namn dikloropalladium; etan-1,2-diamin
Formel vikt 237.41
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 44.8%
Fysisk form Kristallin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.