Läs mer
Dikloro(p-cymene)ruthenium(II) Dimer, TRC
Produktkod. 30371439
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30371439 5 g
1 options
Produktkod. 30371439 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4340205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) Dimer
CAS 52462-29-0
Molekylformel C20H28Cl4Ru2
Kvantitet 5 g
Synonym Di-μ-chlorodichlorobis[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]di-Ruthenium
InChI formel InChI=1S/C10H20.C10H14.2CH3.2ClH.2Cl.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;;;/h8-10H,4-7H2,1-3H3;4-8H,1-3H3;2*1H3;2*1H;;;;/q;;;;;;;;2*+1/p-2/t9-,10+;;;;;;;;;
LEDER [Cl-][Ru+2]123456([Cl-][Ru+2]789%10%11([Cl-])([Cl-]1)[CH]=%12[CH]%11=C%10(C(C)C)[CH]9=[CH]8C%127C)[CH]=%13[CH]6=C5(C(C)C)[CH]4=[CH]3C%132C
Molekylvikt (g/mol) 612.39
Formel vikt 611.9