Läs mer
Dikloro(pentametylcyklopentadienyl)iridium(III)-dimer, TRC
Produktkod. 30370418
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30370418 100 mg
30368964 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30370418 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD438770100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dimer
CAS 12354-84-6
Molekylformel C20H30Cl4Ir2
Kvantitet 100 mg
Synonym (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium dichloride dimer
InChI formel InChI=1S/2C10H15.4ClH.2Ir/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q2*-1;;;;;2*+3/p-4
LEDER [Cl-][Ir+3]12345([Cl-][Ir+3]6789([Cl-])([Cl-]1)C=%10(C)C9(C)=C8(C)[C-]7(C)C%106C)C=%11(C)C5(C)=C4(C)[C-]3(C)C%112C
Molekylvikt (g/mol) 796.7
Formel vikt 796.04