Läs mer
Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) dimer, 99%
Produktkod. 11397768
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397768 1 g 1g
11307778 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033657.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12354-85-7 | C20H30Cl4Rh2 | 618.07 g/mol
Diklor(pentametylcyklopentadienyl)rodium(III)dimer används som katalysator för amidering, reduktiv alkylering, hydrering, kirala hydreringsreaktioner. Den används också som en katalysator för oxidativa olefineringsreaktioner, CC-bindningsklyvning av sekundära alkoholer, oxidativ annullering av pyridin och orto CH-olefinering av fenolderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12354-85-7
Molekylformel C20H30Cl4Rh2
Molekylvikt (g/mol) 618.07
MDL-nummer MFCD00061552
InChI-nyckel QNIVKTTWBMFSBR-UHFFFAOYSA-J
Synonym Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer
PubChem CID 74222901
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentametylcyklopenta-1,3-dien; rodium(2+);tetraklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh++].[Rh++].C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C.C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) dimer
Smältpunkt >300°C
Färg Rött
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and acetone. Slightly soluble in tetrahydrofuran and methanol. Insoluble in water and diethylether
Formel vikt 618.08
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.