Läs mer
Dichloroacetaldehyde Diethyl Acetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloroacetaldehyde Diethyl Acetal |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12Cl2O2/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 186.021 |