Läs mer
Dichloroacetaldehyde Hydrate, TRC
Produktkod. 30004197
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004197 10 g
30009258 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30004197 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43176510G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16086-14-9
Molekylformel C2H2Cl2O.H2O
Molekylvikt (g/mol) 130.958
Synonym 2,2-Dichloro-1,1-ethanediol (ACI), Acetaldehyde, dichloro-, hydrate (6CI), Dichloroacetaldehyde hydrate
IUPAC-namn 2,2-dichloroacetaldehyde;hydrate
LEDER O.ClC(Cl)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloroacetaldehyde Hydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C2H2Cl2O.H2O/c3-2(4)1-5;/h1-2H;1H2
Formel vikt 129.9588
Procent renhet >95%