missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dichloroacetic Acid-d1, TRC

Produktkod. 30369877
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30369877 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30369877 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD431829500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dichloroacetic Acid-d1
CAS 82093-18-3
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C2 D H Cl2 O2
Kvantitet 500 mg
Synonym Dichloro-acetic-d1 Acid
InChI formel InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1D
LEDER [2H]C(Cl)(Cl)C(=O)O
IUPAC-namn 2,2-dichloro-2-deuterio-acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 129.948
Formel vikt 128.9495
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.