missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dichloroacetic Acid-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloroacetic Acid-d2 |
| CAS | 63403-57-6 |
| Molekylformel | C2 D2 Cl2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Acetic-d acid-d, dichloro- (9 CI), 2,2-Dichloroacetic-2-d acid-d, Dichloroacetic acid-d2, Dichloroacetic Acid-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1D/hD |
| LEDER | [2 H]OC(=O)C([2 H])(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | deuterio 2,2-dichloro-2-deuterioacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.9544 |
| Formel vikt | 129.9557 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?