Läs mer
Dichloroacetic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10283230 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10283230 100 mL 100ml
10274342 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10283230 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/1550/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 79-43-6
Molekylformel C2H2Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 128.94
MDL-nummer 4223
InChI-nyckel JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2,2-dichloroacetic acid
LEDER OC(=O)C(Cl)Cl
Specifikationer
Smältpunkt 9°C
Färg Yellow
pH 1.2
Kokpunkt 194°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Kvantitet 100 mL
Ångdensitet 4.45
Formel vikt 128.94g/mol
Ångtryck 1.3mbar 44
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloroacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.