Läs mer
Dichloroacetic Acid Methyl Ester-d1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloroacetic Acid Methyl Ester-d1 |
| CAS | 23132-28-7 |
| Molekylformel | C3H3DCl2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Methyl 2,2-Dichloroacetate-d1, Methyl Dichloroacetate-d1, NSC 2882-d1, 1,1-Dichloro-2-methoxy-2-oxoethane-d1, Dichloroacetic Acid Methyl Ester-d1 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3/i2D |
| LEDER | [2H]C(Cl)(Cl)C(=O)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.97 |