Läs mer
Dikloroättiksyra metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloroacetic acid methyl ester |
| CAS | 116-54-1 |
| Molekylformel | C3 H4 Cl2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Acetic acid, dichloro-, methyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,1-Dichloro-2-methoxy-2-oxoethane, Dichloroacetic acid methyl ester, Methyl 2,2-dichloroacetate, Methyl dichloroacetate, NSC 2882 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | Metyl 2,2-dikloracetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.97 |
| Formel vikt | 141.9588 |