missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dichloroacetic Acid-OD, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloroacetic Acid-d1 |
| CAS | 82093-18-3 |
| Molekylformel | C2 D H Cl2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Dichloro-acetic-d1 Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1D |
| LEDER | [2 H]C(Cl)(Cl)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dichloro-2-deuterio-acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.948 |
| Formel vikt | 128.9495 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?