missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dichloroacetic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 79-43-6 |
| Smältpunkt | -4°C |
| Densitet | 1.57 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 192°C/1013 hPa (Decomposes) |
| MDL-nummer | MFCD00004223 |
| Kvantitet | 5 mL |
| Synonym | Dichloroacetic acid, Dichloroacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.94 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?