Läs mer
Diklorättiksyra, teknisk, Thermo Scientific™
Produktkod. 17525625 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet
17525625 2.5 L
1 options
Produktkod. 17525625 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 473140025
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Alfa vektor DIKLOROEDDIKSYRA
Kemiskt namn eller material Dichloroacetic acid
CAS 79-43-6
Färg Klar färglös till mörkgul
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Konformerar
Analysprocentintervall 98,5 till 101,5 % (Titrering med NaOH)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C2H2Cl2O2
Linjär formel Cl2CHCO2H
Brytningsindex 1,4650 till 1,4670 (20 °C, 589 nm)
MDL-nummer 00004223
Kvantitet 2.5 L
Löslighetsinformation Löslig i vatten; Blandbar med alkohol, eter och etanol; Löslig i aceton
InChI-nyckel JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC-namn 2,2-diklorättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 128.94
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloroacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloroacetic acid