Läs mer
Diklorattiksyra, TRC
Produktkod. 30136227
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136227 5 g
30134736 1 g
18093730 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136227 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4318255G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-43-6
Molekylformel C2 H2 Cl2 O2
Molekylvikt (g/mol) 128.94
Synonym Acetic acid, dichloro- (5CI,8CI,9CI), 2,2-Dichloroacetic acid, DCA, DCA (acid), DCAA, DKhUK, Dichloracetic acid, Dichlorethanoic acid, Dichloroacetic acid, Dichloroethanoic acid, NSC 2654
IUPAC-namn 2,2-diklorättiksyra
LEDER OC(=O)C(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloroacetic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Formel vikt 127.9432
Procent renhet >95%